RAB0208
Obestatin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human, rat, mouse
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
entrada
sample type culture supernatant(s)
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.1 pg/mL
standard curve range: 0.1–1000 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GHRL(51738)
Descrição geral
Imunogênio
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- RABHRP3HRP-StreptavidinSDS
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)