Documentos Principais
SAB5700857
Sigma-Aldrich
Anti-TRPV1 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
TRPV1, VR1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
94
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
4.19 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRPV1(7442)
Descrição geral
Capsaicin, the main pungent ingredient in hot chili peppers, elicits a sensation of burning pain by selectively activating sensory neurons that convey information about noxious stimuli to the central nervous system. The protein encoded by this gene is a receptor for capsaicin and is a non-selective cation channel that is structurally related to members of the TRP family of ion channels. This receptor is also activated by increases in temperature in the noxious range, suggesting that it functions as a transducer of painful thermal stimuli in vivo. Four transcript variants encoding the same protein, but with different 5′ UTR sequence, have been described for this gene.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-500 of human TRPV1 (NP_061197.4).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)