SAB4200732
Anti-β-Tubulin I antibody, Mouse monoclonal
clone SAP.4G5, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-TUBB
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SAP.4G5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~55 kDa
reatividade de espécies
bovine, gerbil, Xenopus, human, canine, mouse, hamster, chicken, rat, monkey
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.06-0.12 μg/mL using HeLa cell extract
immunofluorescence: 1-2.5 μg/mL using HeLa cells
immunohistochemistry: 1-2 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human fallopian tube or testis sections.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBB(203068)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)