SAB4200478
Monoclonal Anti-FUS antibody produced in mouse
clone FUS-4, tissue culture supernatant
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-75 kDa DNA-pairing protein, Monoclonal Anti-ALS6, Monoclonal Anti-FUS1, Monoclonal Anti-HNRNPP2, Monoclonal Anti-POMP75, Monoclonal Anti-TLS, Monoclonal Anti-fused in sarcoma, Monoclonal Anti-fusion gene in myxoid liposarcoma, Monoclonal Anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein P2, Monoclonal Anti-translocated in liposarcoma protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
tissue culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FUS-4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~70 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000 using formalin-fixed and paraffin embedded rat cerebellum.
indirect immunofluorescence: 1:200-1:400 using using HeLa or HepG2 cells.
western blot: 1:1000-1:2000 using lysates of G361 cells.
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FUS(2521)
mouse ... Fus(233908)
rat ... Fus(317385)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)