MABN1785
Anti-CD166 (ALCAM) Antibody, clone TAG-1A3
clone TAG-1A3, from mouse
Sinônimo(s):
Activated leukocyte cell adhesion molecule, CD166 antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TAG-1A3, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ALCAM(214)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CD166 (ALCAM) in Immunocytochmistry applications (Ding, Y., et. al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected CD166 (ALCAM) in Immunoprecipitation applications (Ding, Y., et. al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Flow Cytometry Analysis: A represetative lot detected CD166 (ALCAM) in human embryonic stem cells, human corneal stromal fibroblast (hCSF) cells, immortalized human corneal endothelial cells (B4G12), and human endothelial cells from donors (2) (Courtesy of Dr. Vanessa Ding, Ph.D. and Dr. Andre Choo, Ph.D, BTI, Singapore).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected CD166 (ALCAM) in Immunofluorescence applications (Ding, Y., et. al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD166 (ALCAM) in Western Blotting applications (Ding, Y., et. al. (2014). MAbs. 6(6):1439-52).
Neuroscience
Qualidade
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be human IgG1 .
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1