NXTRACT
NuCLEAR™ Extraction Kit
For mammalian tissue or cultured cells
Sinônimo(s):
Nuclear Isolation Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
uso
kit sufficient for 10 extractions (1 ml packed cell volume)
kit sufficient for 100 extractions (100 μl packed cell volume)
técnica(s)
protein extraction: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações legais
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- 3× Dilution and Equilibration Buffer 90 mL
- P8340Protease Inhibitor Cocktail 1 mLSDS
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
The isolation of subcellular fractions by centrifugation is a commonly used technique and is widely applicable across multiple cell and tissue types. Because organelles differ in their size, shape, and density, centrifugation can be easily employed to separate and purify organelle fractions from gently homogenized samples.