Key Documents
SAB1405315
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZFYVE19 antibody produced in mouse
clone 3G4-2B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ14840, MPFYVE
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G4-2B11, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~69.67 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZFYVE19(84936)
Imunogênio
ZFYVE19 (AAH15738.1, 1 a.a. ~ 396 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MESRCYGCAVKFTLFKKEYGCKNCGRAFCSGCLSFSAAVPRTGNTQQKVCKQCHEVLTRGSSANASKWSPPQNYKKRVAALEAKQKPSTSQSQGLTRQDQMIAERLARLRQENKPKLVPSQAEIEARLAALKDERQGSIPSTQEMEARLAALQGRVLPSQTPQPAHHTPDTRTQAQQTQDLLTQLAAEVAIDESWKGGGPAASLQNDLNQGGPGSTNSKRQANWSLEEEKSRLLAEAALELREENTRQERILALAKRLAMLRGQDPERVTLQDYRLPDSDDDEDEETAIQRVLQQLTEEAALDEASGFNIPAEQASRPWTQPRGAEPEAQDVDPRPEAEEEELPWCCICNEDATLRCAGCDGDLFCARCFREGHDAFELKEHQTSAYSPPRAGQEH
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1