05-1470
Anti-Raptor Antibody, clone 1H6.2
clone 1H6.2, from mouse
Sinônimo(s):
P150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein, p150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein containing WD-repeats, regulatory associated protein of mTOR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H6.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPTOR(57521)
mouse ... Rptor(74370)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: 20 µg from a previous lot immunoprecipitated Raptor in HEK293 cell lysate.
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected Raptor on 10 µg of HEK 293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK 293 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1