S8626
Sulfadiazine
99.0-101.0%
Sinônimo(s):
4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, N1-(Pyrimidin-2-yl)sulfanilamide
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Solubility - Practically insoluble in water, slightly soluble in acetone, very slightly soluble in ethanol (96 per cent). It dissolves in solutions of alkali hydroxides and in dilute mineral acids.
Nível de qualidade
Ensaio
99.0-101.0%
Formulário
powder or crystals
cor
white to faint yellow, faint pink
pf
253 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
96% ethanol: very slightly soluble
acetone: slightly soluble
water: practically insoluble
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
InChI
1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)
chave InChI
SEEPANYCNGTZFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?