S6387
Sulfadiazine sodium salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide sodium salt, SPS Agar Supplement
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
crystalline powder
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])c2ncccn2
InChI
1S/C10H9N4O2S.Na/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
chave InChI
JLDCNMJPBBKAHH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?