S4776
Somatotropin from human pituitary
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Sinônimo(s):
Growth Hormone, STH
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
0.025-0.1 ng/mL cell proliferation using Nb2-11 cells per bioactivity ED50
peso molecular
predicted mol wt ~22 kDa
drug control
Home Office Schedule 4.2
Impurezas
endotoxin, tested
solubilidade
PBS: 0.100 mL, clear, colorless (with 0.1% BSA )
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3