SRP6167
HGH human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
GHN, Growth hormone 1 (GH1), Human growth hormone, Pituitary growth hormone, Somatotropin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
0.4-2 ng/mL
peso molecular
22 kDa (monomer, non-glycosylated)
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<1.0 EU/μg
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... GH1(2688)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)