SRP9000
Prolactin human
human, recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
PRL
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
liquid
potência
≤2 ng/mL Nb2-11 cells proliferation EC50
prazo de validade
2 yr
peso molecular
23 kDa
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg protein Endotoxin level
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... prl(5617)
Descrição geral
Prolactin (PRL) is a multifunctional polypeptide hormone primarily produced by the lactotrophic cells of the anterior pituitary gland in vertebrates.
Aplicação
- in in vitro experiments to examine its effects in sleep-like concentrations on T-cell migration
- to study its effects on claudin 2 (CLDN2) expression in the Caco-2 intestinal epithelial cell model
- in microplate assays to demonstrate the specificity of the antibodies for vasoinhibin
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3