S1797
SOC Medium
For use in transformation
Sinônimo(s):
Super Optimal broth
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
esterilidade
0.2 μm filtered
Formulário
liquid
composição
Dextrose, 3.603 g/L
KCl, 0.186 g/L
MgSO4, 4.8 g/L
Tryptone, 20 g/L
Yeast extract, 5 g/L
técnica(s)
microbiological culture: suitable
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Filter-sterilized, ready-to-use format
- Convenient package sizes
- Standard formulation
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
General protocols for growth of competent cells and their transformation (uptake of DNA).
Protocolos
Technical Article on competent cells. Transformation is a process by which some bacteria take up foreign genetic material (naked DNA) from the environment.