esterilidade
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
Nível de qualidade
forma
powder
composição
glucose, 20 mM
magnesium chloride, 10 mM
magnesium sulfate, 10 mM
potassium chloride, 2.5 mM
sodium chloride, 10 mM
tryptone, 20 g/L
yeast extract, 5 g/L
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Aplicação
Nota de preparo
Outras notas
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?