Y2377
2x YT medium
Powder microbial growth medium
Sinônimo(s):
2x Yeast Extract Tryptone medium, 2xTY medium, 2xYT Medium, 2xYT media
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
powder
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(3.1% solution)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
room temp
adequação
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Standard formulation
- An inexpensive alternative to liquid
Componentes
10 g/L Yeast Extract
5 g/L NaCl
Nota de preparo
2. Heat to boiling while stirring to dissolve all ingredients completely.
3. Autoclave for 15 minutes at 121 °C.
Reconstituição
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1