PZ0366
PD166326
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-[[3-(hydroxymethyl)phenyl]amino]-8-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, PD 166326
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N(C)C2=C(C=NC(NC3=CC=CC(CO)=C3)=N2)C=C1C4=C(Cl)C=CC=C4Cl
InChI
1S/C21H16Cl2N4O2/c1-27-19-13(9-15(20(27)29)18-16(22)6-3-7-17(18)23)10-24-21(26-19)25-14-5-2-4-12(8-14)11-28/h2-10,28H,11H2,1H3,(H,24,25,26)
chave InChI
ZIQFYVPVJZEOFS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)