C195
(2S,3R,4S)-α-(Carboxycyclopropyl)glycine
solid
Sinônimo(s):
(2S,1′R,2′S)-2-(2-Carboxycyclopropyl)glycine, (2S,3R,4S)-CCG, L-CCG-IV
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
atividade óptica
[α]/D +69.5°, c = 0.4 in H2O(lit.)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
off-white
solubilidade
H2O: soluble
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]1(C[C@@H]1C(O)=O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3(2)5(8)9/h2-4H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3+,4+/m1/s1
chave InChI
GZOVEPYOCJWRFC-UZBSEBFBSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Our new product range of pharmaceutical impurity solutions as certified reference materials (CRMs) save costs and labor by providing all impurities listed in the USP as well as in the EP in one mix.