Documentos Principais
PZ0142
Sigma-Aldrich
PD-180970
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-[(4-fluoro-3-methylphenyl)amino]-8-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, PF-1515965
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H15Cl2FN4O
Número CAS:
Peso molecular:
429.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
cor
yellow
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)C(=Cc2cnc(Nc3ccc(F)c(C)c3)nc12)c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C21H15Cl2FN4O/c1-11-8-13(6-7-17(11)24)26-21-25-10-12-9-14(20(29)28(2)19(12)27-21)18-15(22)4-3-5-16(18)23/h3-10H,1-2H3,(H,25,26,27)
chave InChI
SLCFEJAMCRLYRG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PD-180970 is a potent inhibitor of the p210 Bcr-Abl tyrosine kinase.
Características e benefícios
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology