PZ0116
PD-166285 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-[[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]amino]-8-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one dihydrochloride hydrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
H2O: ≥5 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.CCN(CC)CCOc1ccc(Nc2ncc3C=C(C(=O)N(C)c3n2)c4c(Cl)cccc4Cl)cc1
InChI
1S/C26H27Cl2N5O2.2ClH.H2O/c1-4-33(5-2)13-14-35-19-11-9-18(10-12-19)30-26-29-16-17-15-20(25(34)32(3)24(17)31-26)23-21(27)7-6-8-22(23)28;;;/h6-12,15-16H,4-5,13-14H2,1-3H3,(H,29,30,31);2*1H;1H2
chave InChI
FHIIMEXCWLFXBU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)