PZ0174
Sonepiprazole hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[4-[2-[(1S)-Isochroman-1-yl]ethyl]piperazin-1-yl]benzenesulfonamide hydrate, PNU-101387, PNU-101387G, U-101387
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)N2CCN(CC[C@@H]3OCCc4ccccc34)CC2
InChI
1S/C21H27N3O3S/c22-28(25,26)19-7-5-18(6-8-19)24-14-12-23(13-15-24)11-9-21-20-4-2-1-3-17(20)10-16-27-21/h1-8,21H,9-16H2,(H2,22,25,26)/t21-/m0/s1
chave InChI
WNUQCGWXPNGORO-NRFANRHFSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to dopamine receptors for your research needs.