5.05484
SB-277011-A Dihydrochloride
Sinônimo(s):
SB-277011-A Dihydrochloride, SB277011A, SB 277011A, Dopamine D3 Receptor Antagonist, SB-277011-A, SB-277011A
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C28H30N4O.2ClH/c29-18-21-5-8-23-19-32(16-13-22(23)17-21)15-12-20-6-9-24(10-7-20)31-28(33)26-11-14-30-27-4-2-1-3-25(26)27;;/h1-5,8,11,14,17,20,24H,6-7,9-10,12-13,15-16,19H2,(H,31,33);2*1H/t20-,24-;;
chave InChI
HEZIOTGUXSPDAK-ONAIBGCWSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
D3
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Reavill, C. et al. 2000. J. Pharmacol. Exp. Ther.294, 1154.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3