S4326
SB-277011-A hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.O=C(N[C@@H]1CC[C@H](CC1)CCN2CCc3cc(ccc3C2)C#N)c4ccnc5ccccc45
InChI
1S/C28H30N4O.ClH.H2O/c29-18-21-5-8-23-19-32(16-13-22(23)17-21)15-12-20-6-9-24(10-7-20)31-28(33)26-11-14-30-27-4-2-1-3-25(26)27;;/h1-5,8,11,14,17,20,24H,6-7,9-10,12-13,15-16,19H2,(H,31,33);1H;1H2/t20-,24-;;
chave InChI
OOWNBQACGIKNGM-ONAIBGCWSA-N
Aplicação
- as a dopamine D3 receptor-selective antagonist in rats to test its effect on 4-propyl-9-hydroxynaphthoxazine ([3H]-(+)-PHNO) radiotracer in cerebellum L9/10 and striatum
- as an acetylcholine inhibitor to test its negative allosteric modulation on Ascaris suum nicotinic acetylcholine receptor (Asu-ACR-16) expressed in Xenopus oocytes and its inhibitory effect on locomotion in Caenorhabditis elegans
- to test its effect on alcohol consumption in mice
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)