PHG0008
MES
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido 2-(N-morfolino) etanossulfônico, Ácido 4-morfolino etanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin and microbial; tested
faixa de pH útil
5.5-6.7
pKa
6.1
adequação
suitable for manufacturing use
atividade externa
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Programa M-Clarity
A qualidade do tampão é vital para o sucesso dos processos biofarmacêuticos, pois os tampões são indispensáveis em quase todas as etapas de produção.
Nosso amplo portfólio de materiais tampão fabricados sob controles adequados é adaptado às suas necessidades. Variando de graus não BPF para aplicações de baixo risco a IPEC-PQG BPF para aplicações de alto risco, temos produtos que atendem a todas as suas necessidades de fabricação.
Aplicação
O sal sódico de MES é utilizado em meios de cultura celular, em formulações tamponadas para uso biofarmacêutico (processos a jusante e a montante) e em reagentes diagnósticos. Os tampões à base de MES são usados em processos biológicos de purificação de anticorpos, peptídeos, proteínas e hemoderivados.
Informações legais
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1