137274
MES
EMPROVE® EVOLVE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido 2-(N-morfolino) etanossulfônico, Ácido 4-morfolino etanossulfônico
About This Item
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EVOLVE
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin and microbial; tested
faixa de pH útil
5.5-6.7
5.5-6.7
pKa
6.1
6.1
adequação
suitable for manufacturing use
atividade externa
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)