P9648
2-Linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥97% (GC), ≥99% (TLC)
Sinônimo(s):
PC, 1-Hexadecanoyl-2-(cis-9,12-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 2-linoleoyl-1-palmitoyl
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥97% (GC)
≥99% (TLC)
forma
solid
grupo funcional
phospholipid
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
chave InChI
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3