A2404
Alcohol Oxidase solution from Pichia pastoris
buffered aqueous solution, 10-40 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
Alcohol:oxygen oxidoreductase
About This Item
Produtos recomendados
forma
buffered aqueous solution
Nível de qualidade
atividade específica
10-40 units/mg protein (biuret)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This procedure may be used for all Alcohol Oxidase products.