P7130
Puromycin aminonucleoside
Sinônimo(s):
3′-Amino-3′-deoxy-N6,N6-dimethyladenosine
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
neoplastics
parasites
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](N)[C@@H]3O
InChI
1S/C12H18N6O3/c1-17(2)10-8-11(15-4-14-10)18(5-16-8)12-9(20)7(13)6(3-19)21-12/h4-7,9,12,19-20H,3,13H2,1-2H3/t6-,7+,9+,12-/m1/s1
chave InChI
RYSMHWILUNYBFW-VENHTOENSA-N
Aplicação
- as a selection marker for the infected cells for the transfection of lentivirus
- as a component of fresh medium for transfection and infection assays
- to subcutaneously induce puromycin aminonucleoside nephrosis to investigate the mRNA and protein levels of nephrin and podocin before the onset of proteinuria
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3