P7122
Anti-Protein Disulfide Isomerase (DL-11) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Prolyl 4-hydroxylase subunit β (P4HB), Anti-Erp58, Anti-PDI
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 57 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using RIPA lysate (250-500 μg) of rat NRK cells
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using human HeLa cells
western blot (chemiluminescent): 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of mouse NIH3T3 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... P4HB(5034)
mouse ... P4hb(18453)
rat ... P4hb(25506)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- immunoblotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)