P7496
Anti-Protein Disulfide Isomerase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Erp58, Anti-PDI
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 57 kDa
reatividade de espécies
mouse, bovine, rat, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using RIPA lysate from rat NRK cells
indirect immunofluorescence: 1:250 using human HeLa cells
western blot: 1:2,000 using whole extract of mouse NIH3T3 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... P4HB(5034)
mouse ... P4hb(18453)
rat ... P4hb(25506)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Glycosphingolipid Biosynthetic Pathway