Key Documents
539229
Sigma-Aldrich
Anti-Protein Disulfide Isomerase Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-PDI
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
contém
≥0.9% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
guinea pig, Xenopus, sheep, bovine, rat, canine, hamster, porcine, mouse, monkey, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDIA2(64714)
Descrição geral
Protein A purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~55 kDa (apparent MW) protein disulfide isomerase protein.
Imunogênio
Bovine
bovine liver Protein Disulfide Isomerase
Aplicação
Immunoblotting (1:1000, colorimetric)
Immunocytochemistry (see comments)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (see comments)
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In PBS, 50% glycerol.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
Positive Control
HeLa cells, rat testis, mouse spleen
Outras notas
Cribb, A.E., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.282, 1064.
Freedman, R.B., and Hillson, D.A. 1980. In Enzymology of post-translational modification of proteins. (Freedman R.B. and Hawkin H.C. eds.) Academic, London p. 157.
This antibody will also work in immunocytochemistry, immunoprecipitation, and paraffin sections; the concentration must be determined for each sample analyzed. Variables associated with assay conditions will dictate the optimal working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1