509450
SGE Gas Tight Syringes, Luer Lock
50F-LL-GT, volume 50 μL, needle size (not included)
Sinônimo(s):
SYRINGE SGE 50UL, LUER LOCK
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Produtos recomendados
Materiais
glass syringe
tamanho da agulha
(not included)
Características
Fixed Luer Lock
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 004230
volume
50 μL
Descrição geral
SGE gas tight syringe without a needle, Model: 50F-LL-GT (volume 50 μL)
- Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
- Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
- Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
- Maximum inertness for liquid or gas samples.
- Suitable for manual dispenser/diluter applications.
- High accuracy of dispensed volume.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)