Documentos Principais
EZBNZST-185K
Millipore
Benzonase® ST ELISA with ZooMAb Antibodies
Sinônimo(s):
Benzonase® Salt Tolerant endonuclease ELISA
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
Parâmetros
50 μL
Nível de qualidade
assay range
recovery range: 15.6 pg/mL
standard curve range: 15.6-1000 pg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
tamanho
96 well
entrada
cell culture supernatant
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
ELISA for the specific detection of Benzonase ST (Salt Tolerant Benzonase).
Aplicação
96 stripwell formatt ELISA
Características e benefícios
Specifically detects Benzonase® Salt Tolerant Nuclease using a pair of specifc recombinant monoclonal ZooMAb® Rabbit antibodies in a sandwich ELISA formatt. Results are determined spectrophotometrically using a Benzonase® ST standard curve. The assay range is 15.6-1000pg ml, with an LLOQ of 15.6pg (%CV/%Recovery ≤20%).
Informações legais
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3