P5813
Anti-p53 antibody, Mouse monoclonal
clone BP53-12, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-TRP53, Anti-Transformation-related protein 53
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BP53-12, monoclonal
peso molecular
antigen 53 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400 using methacarn-fixed, paraffin-embedded sections of human malignant tissue
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable using cell lysates from human cell lines known to express high levels of the p53 protein
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TP53(7157)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- western blotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.