MABE283
Anti-p53 Antibody, clone PAb421
clone PAb421, from mouse
Sinônimo(s):
Cellular tumor antigen p53, Tumor suppressor p53
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PAb421, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Trp53(22059)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected p53 in human breast cancer tissue (Davidoff, A. M., et al. (1992). Proc Natl Acad Sci USA. 89(8):3439-3442.).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected p53 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análise
Mouse brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1