OP43
Anti-p53 (Ab-6) (Pantropic) Mouse mAb (DO-1)
liquid, clone DO-1, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-p53 Antibody, Mouse Anti-p53, p53 Detection Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DO-1, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
feline, human
não deve reagir com
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TP53(7157)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen sections (1 g/ml; see application references)
Immunoblotting (0.1-1 g/ml; see application references)
Immunocytochemistry (1-2.5 g/ml; see application references)
Immunoprecipitation (1 g/ml or use Cat. No. OP43A; see application references)
Paraffin sections (1 g/ml, pepsin, heat or pressure cooker pre-treatment required; see application references)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
SK-OV-3 cells or normal skin tissue
A431 cells or breast carcinoma tissue
Outras notas
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Legros, Y., et al. 1994. Oncogene9, 2071.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Vojtesek, B., et al. 1992. J. Immunol. Meth.151, 237.
Kastan, M.B., et al. 1991 Cancer Res.51, 6304.