MABE327
Anti-p53 (pantropic) Antibody, clone DO-1
clone DO-1, from mouse
Sinônimo(s):
Cellular tumor antigen p53, Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumor suppressor p53
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DO-1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TP53(7157)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected p53 (pantropic) in human colorectal adenocarcinoma tissue and in human prostate cancer tissue.
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected p53 (pantropic) in human colorectal cancer cells.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in radiolabelled HOS cell lysate (Vojtesek, B., et al. (1995). 71(6):1253-1256.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in primary breast carcinoma tissue (Beck, T., et al. (1995). Gynecol Oncol. 57(1):96-104.).
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected p53 (pantropic) in 10 µg of A431 cell lysate. This antibody detects isoforms 1, 2, and 3.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
A431 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1