P4110
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine antibody produced in mouse
clone PY20, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine, Phospho-Tyr, Phospho-tyrosine, p-Tyr
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PY20, monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr)
Descrição geral
Monoclonal Anti-Phosphotyrosine is specific for both native and denatured proteins containing phosphorylated tyrosine.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade