P2533
Poly-L-ornithine hydrochloride
suitable for ligand binding assays, Mol wt 15,000-30,000
Sinônimo(s):
L-Ornithine homopolymer hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poly-L-ornithine hydrochloride, mol wt 15,000-30,000
Formulário
powder or solid
peso molecular
15,000-30,000
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCCC(N)C(O)=O
chave InChI
GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.