P0671
Poly-DL-ornithine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt >30,000
Sinônimo(s):
DL-Ornithine homopolymer hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poly-DL-ornithine hydrobromide, mol wt >30,000
Formulário
powder or solid
Nível de qualidade
peso molecular
>30,000
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Br.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
chave InChI
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.