O9635
Oncostatin M human
BioReagent, ≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
OSM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
≤1.000 ng/mL ED50
peso molecular
~22 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white
solubilidade
soluble 0.100 mL, clear, colorless (Solvent-PBS + 0.1% BSA)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... OSM(5008)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?