H6541
Oncostatin M human
OSM, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
OSM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
≤0.1-1.5 ng/mL EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
dimer 30 kDa (glycosylated)
embalagem
pkg of 5X10 μg
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1 EU/μg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... OSM(5008)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)