O6254
(R)-(−)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid
≥98% (titration), suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
L-(−)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
(R)-(−)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid, ≥97% (TLC), ≥98% (titration)
Ensaio
≥97% (TLC)
≥98% (titration)
Formulário
(powder to crystals)
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
cor
white to off-white
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CSC(=O)N1
InChI
1S/C4H5NO3S/c6-3(7)2-1-9-4(8)5-2/h2H,1H2,(H,5,8)(H,6,7)/t2-/m0/s1
chave InChI
BMLMGCPTLHPWPY-REOHCLBHSA-N
Aplicação
- Artificial elevation of glutathione contents in salicylic acid-deficient tobacco (Nicotiana tabacum cv. Xanthi NahG) reduces susceptibility to the powdery mildew pathogen Euoidium longipes.: This study explores the impact of enhanced glutathione levels on resistance to powdery mildew in tobacco plants deficient in salicylic acid, indicating a potential application of R-(−)-2-Oxothiazolidine-4-carboxylic acid in managing plant diseases (Künstler et al., 2020).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?