O1385
Ozagrel hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(E)-3-[4-(Imidazol-1-ylmethyl)phenyl]propenoic acid hydrochloride hydrate, OKY-046
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: soluble
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.OC(=O)\C=C\c1ccc(Cn2ccnc2)cc1
InChI
1S/C13H12N2O2.ClH.H2O/c16-13(17)6-5-11-1-3-12(4-2-11)9-15-8-7-14-10-15;;/h1-8,10H,9H2,(H,16,17);1H;1H2/b6-5+;;
chave InChI
OWIZTYOMGVTSDP-TXOOBNKBSA-N
Aplicação
- in high cholesterol-diet rats (HC) to test its effect on arteriolar constriction
- to pre-treat mice to test its effect on lipopolysaccharide (LPS)-induced behavioral changes
- to test its effect on arteriolar vasoconstriction in hyperglycemic mice
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)