80073
α-Hydroxymetoprolol
analytical standard
Sinônimo(s):
3-[4-(1-Hydroxy-2-methoxyethyl)phenoxy]-1-isopropylamino-2-propanol, 4-{2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy}-α-(methoxymethyl)-benzenemethanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
68-74 °C
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(C(O)COC)C=C1
InChI
1S/C15H25NO4/c1-11(2)16-8-13(17)9-20-14-6-4-12(5-7-14)15(18)10-19-3/h4-7,11,13,15-18H,8-10H2,1-3H3
chave InChI
OFRYBPCSEMMZHR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)