N7162
Anti-Neuroglobin antibody produced in rabbit
~1.2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Ngb
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1.2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2.5-5.0 μg/mL using biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved rat brain sections
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5.0-10.0 μg/mL using biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved human and mouse brain sections
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NGB(58157)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence double staining
- immunostaining
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3