N6264
Neutral Red Solution, Buffered
Sinônimo(s):
Neutral Red solution, 3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride, Toluylene red
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
Nível de qualidade
prazo de validade
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
0.5% (w/v, acetate buffer, pH 5.2. Preservative added.)
pH
5.2
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=C\C(C=C3Nc2cc1N)=[N+](/C)C
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
chave InChI
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?