H4759
Hydrochlorothiazide
crystalline
Sinônimo(s):
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
crystalline
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)
chave InChI
JZUFKLXOESDKRF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALB(213) , CA1(759) , CA11(770) , CA12(771) , CA13(377677) , CA14(23632) , CA2(760) , CA3(761) , CA4(762) , CA5A(763) , CA6(765) , CA7(766) , CA8(767) , CA9(768) , SLC12A3(6559)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?