A0303
Anti-Water Channel Aquaporin 3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
anti-AQP3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable using Mouse kidney sections
western blot: 1:200 using Rat kidney membranes
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Aqp3(11828)
rat ... Aqp3(65133)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?