N5879
O-(4-Nitrophenylphosphoryl)choline
Sinônimo(s):
p-Nitrophenylphosphorylcholine, NPPC, Phosphocholine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H17N2O6P/c1-13(2,3)8-9-18-20(16,17)19-11-6-4-10(5-7-11)12(14)15/h4-7H,8-9H2,1-3H3
chave InChI
NAIXASFEPQPICN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3